Key Documents
452475
Sigma-Aldrich
trans-3-Benzoylacrylic acid
97%
Synonyme(s) :
4-Oxo-4-phenyl-2-butenoic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COCH=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
94-97 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(=C(\[H])C(=O)c1ccccc1)C(O)=O
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves