Principaux documents
431761
Sigma-Aldrich
Manganese(II) oxide
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Manganese monoxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
MnO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
70.94
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Densité
5.45 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
O=[Mn]
InChI
1S/Mn.O
Clé InChI
VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves