424811
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane
95%
Synonyme(s) :
TMCTS
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.387 (lit.)
pb
134 °C (lit.)
Pf
−69 °C (lit.)
Densité
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[SiH]1O[SiH](C)O[SiH](C)O[SiH](C)O1
InChI
1S/C4H16O4Si4/c1-9-5-10(2)7-12(4)8-11(3)6-9/h9-12H,1-4H3
Clé InChI
BQYPERTZJDZBIR-UHFFFAOYSA-N
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24 °C - closed cup