423858
Ethyl (6-amino-1,2,3,4-tetrahydro-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-5-pyrimidinyl)carbamate
99%
About This Item
Pureté
99%
Pf
212-214 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)NC1=C(N)N(C)C(=O)N(C)C1=O
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable