413453
Metaboric acid
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Densité
2.49 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OB=O
InChI
1S/BHO2/c2-1-3/h2H
Clé InChI
VGTPKLINSHNZRD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable