412708
Diethyl dibromomalonate
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.484 (lit.)
Point d'ébullition
140-143 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C(Br)(Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H10Br2O4/c1-3-12-5(10)7(8,9)6(11)13-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
PFZYFZRUPFUEOB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves