Documents
410667
Sigma-Aldrich
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetone
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CH2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.529 (lit.)
Point d'ébullition
170-175 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CC(C)=O)c(OC)c1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves