40287
Peroxyde d'hydrogène solution
semiconductor grade MOS PURANAL™ (Honeywell 17937), ≥30%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
semiconductor grade MOS PURANAL™ (Honeywell 17937)
Pression de vapeur
23.3 mmHg ( 30 °C)
Pureté
≥30%
CofA (certificat d'analyse)
specification on request
Durée de conservation
~2 yr
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Concentration
25-35%
Densité
1.110 g/cm3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Clé InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter