Documents
393460
Sigma-Aldrich
1-(1-Adamantyl)-4-methylpyridinium bromide
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H24BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
98%
Pf
230-233 °C (lit.)