Documents
391190
Sigma-Aldrich
cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
252-256 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H][C@]12CN[C@H](C(O)=O)[C@@]1([H])C2
InChI
1S/C6H9NO2/c8-6(9)5-4-1-3(4)2-7-5/h3-5,7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4-,5-/m0/s1
Clé InChI
JBDOTWVUXVXVDR-YUPRTTJUSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable