Documents
374954
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monododecyl ether
97%
Synonyme(s) :
2-(2-Dodecyloxyethoxy)ethanol, C12E2, Dodecyldiglycol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11(OCH2CH2)2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.44
Numéro Beilstein :
1765704
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
Point d'ébullition
168-169 °C/0.8 mmHg (lit.)
Pf
165 °C (lit.)
Densité
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCOCCOCCO