Documents
370053
Sigma-Aldrich
4-Isothiocyanatophenyl 4-pentylbicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
liquid crystal (nematic), 99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H27NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Forme
liquid crystal (nematic)
Pf
73-113.5 °C (lit.)
Température de transition
nematic phase to isotropic phase 113.5 °C
crystalline phase to nematic phase 74.5 °C
Chaîne SMILES 
CCCCC[C@@]12CC[C@@](CC1)(CC2)C(=O)Oc3ccc(cc3)N=C=S
InChI
1S/C21H27NO2S/c1-2-3-4-9-20-10-13-21(14-11-20,15-12-20)19(23)24-18-7-5-17(6-8-18)22-16-25/h5-8H,2-4,9-15H2,1H3/t20-,21-
Clé InChI
BXZVNXOHCXCVAG-MEMLXQNLSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Chiral nematic liquid crystal (N*-LC) facilitates asymmetric acetylene polymerization, yielding helical chains and fibrils in polyacetylene film.