35170
2,4-Dichloroaniline
≥97.0% (GC)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (GC)
Point d'ébullition
245 °C (lit.)
Pf
59-62 °C (lit.)
60-65 °C
Solubilité
methanol: soluble, clear, very faintly brownish-yellow
Chaîne SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
Clé InChI
KQCMTOWTPBNWDB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - closed cup