Documents
344699
Sigma-Aldrich
Copper(II) pyrophosphate hydrate
Synonyme(s) :
Cupric pyrophosphate hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cu2P2O7 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.04 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder and chunks
Composition
Degree of hydration, ~3
Concentration
33-35% Cu (EDTA titration)
Solubilité
H2O: insoluble(lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
O.[Cu++].[Cu++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Cu.H4O7P2.H2O/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);1H2/q2*+2;;/p-4
Clé InChI
PXZSJEBZWADSIY-UHFFFAOYSA-J
Application
Copper(II) pyrophosphate hydrate was one of the constituents in the preparation of an electrolyte which was used to study the application of nickel-tin (Ni-Sn) nanowires as electrodes for Li-ion batteries.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Stable high areal capacity lithium-ion battery anodes based on three-dimensional. Ni-Sn nanowire networks.
Tian M, et al.
Journal of Power Sources, 211, 46-51 (2012)