325317
5-Bromo-2′,3′-dideoxyuridine
99%
About This Item
Essai
99%
Chaîne SMILES
OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11BrN2O4/c10-6-3-12(9(15)11-8(6)14)7-2-1-5(4-13)16-7/h3,5,7,13H,1-2,4H2,(H,11,14,15)/t5-,7+/m0/s1
Clé InChI
MREZUWMZVPBIEE-CAHLUQPWSA-N
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :