Principaux documents
283177
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzal bromide
97%
Synonyme(s) :
1-(Dibromomethyl)-3-fluorobenzene
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CHBr2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.587 (lit.)
pb
108-110 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
1.915 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(c1)C(Br)Br