277053
(S)-(+)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
99%
Synonyme(s) :
O-Methyl-L-prolinol, SMP
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +2.4°, c = 2 in benzene
Indice de réfraction
n20/D 1.4457 (lit.)
Point d'ébullition
62 °C/40 mmHg (lit.)
Densité
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C6H13NO/c1-8-5-6-3-2-4-7-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1
Clé InChI
CHPRFKYDQRKRRK-LURJTMIESA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup