Documents
272833
Sigma-Aldrich
2-Phenylthiochromen-4-one
98%
Synonyme(s) :
1-Thioflavone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H10OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
98%
Pf
125-127 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1C=C(Sc2ccccc12)c3ccccc3