268941
cis-2-Heptene
97%
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
87 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
Point d'ébullition
98-99 °C (lit.)
Densité
0.708 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]\C(C)=C(/[H])CCCC
InChI
1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h3,5H,4,6-7H2,1-2H3/b5-3-
Clé InChI
OTTZHAVKAVGASB-HYXAFXHYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
21.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-6 °C - closed cup