Documents
264261
Sigma-Aldrich
2′,5′-Difluoroacetophenone
98%
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4882 (lit.)
Densité
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C8H6F2O/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
Clé InChI
HLAFIZUVVWJAKL-UHFFFAOYSA-N
Application
2′,5′-Difluoroacetophenone has been used in the preparation of 2,5-difluorostyrene.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
2, 3-Difluorostyrene and 2-Chloro-5-fluorostyrene. The Preparation of Aromatic Fluorine Compounds.
BERGMANN ED and Berkovic S.
The Journal of Organic Chemistry, 26(3), 919-923 (1961)