Documents
263095
Sigma-Aldrich
Holmium
granular, 99.9%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Ho
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.93
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Pureté
99.9%
Forme
granular
Densité
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ho]
InChI
1S/Ho
Clé InChI
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N