Key Documents
247170
Sigma-Aldrich
5′-Fluoro-2′-hydroxyacetophenone
98%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(OH)COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
65-66 °C/8 mmHg (lit.)
Pf
56-58 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-5(10)7-4-6(9)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
Clé InChI
KOFFXZYMDLWRHX-UHFFFAOYSA-N
Application
5′-Fluoro-2′-hydroxyacetophenone has been used in the preparation of:
  • 1-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)-3-hydroxy-5-phenyl-2,4-pentadien-1-one
  • 3-hydroxy and 3-methoxyflavones
  • 3-hydroxy and 3-methoxy 2-styrylchromones
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis and anti-rhinovirus properties of fluoro-substituted flavonoids.
Conti C, et al.
Antiviral Chem. Chemother., 16(4), 267-276 (2005)