Documents
244872
Sigma-Aldrich
Sodium-potassium alloy
Potassium 78 wt. %, Sodium 22 wt. %
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
liquid
Composition
Potassium, 78 wt. %
Sodium, 22 wt. %
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Chaîne SMILES 
[Na].[K]
InChI
1S/K.Na
Clé InChI
BITYAPCSNKJESK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter