Documents
238236
Sigma-Aldrich
o-phénylènediamine dihydrochloride
99%
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(NH2)2·2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.06
Numéro Beilstein :
3912045
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
99%
Pf
258 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
Clé InChI
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le dichlorhydrate d'o-phénylènediamine (OPD) est un substrat chromogène qui peut être employé dans des techniques ELISA ("Enzyme-Linked Immunosorbent Assay", dosage par immunosorbant lié à une enzyme) puisqu'il utilise des anticorps conjugués à la peroxydase de raifort. Ce substrat donne un produit final brun orangé soluble, mesurable par spectrophotométrie à 450 nm. La réaction de l'OPD peut être arrêtée par l'ajout d'HCl 3 N ou d'H2SO4 3 M, puis mesurée à 492 nm.
Remplacé(e)(s) par