215228
Bis(2-nitrophenyl) disulfide
99%
Synonyme(s) :
2-Nitrophenyl disulfide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
194-197 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1SSc2ccccc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H8N2O4S2/c15-13(16)9-5-1-3-7-11(9)19-20-12-8-4-2-6-10(12)14(17)18/h1-8H
Clé InChI
NXCKJENHTITELM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable