202436
Poly(éthylène glycol)
average Mn 1,305-1,595, waxy solid
Synonyme(s) :
PEG
About This Item
Produits recommandés
Forme
waxy solid
Poids mol.
average Mn 1,305-1,595
Viscosité
28 cSt(210 °F)(lit.)
Pf
43-46 °C (lit.)
Densité
1.091 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable