Documents
183776
Sigma-Aldrich
N-Methyldioctylamine
98%
Synonyme(s) :
N,N-Dioctylmethylamine
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)7]2NCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.48
Numéro Beilstein :
1750823
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4424 (lit.)
Point d'ébullition
162-165 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
−30.1 °C (lit.)
Densité
0.793 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCN(C)CCCCCCCC
InChI
1S/C17H37N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18(3)17-15-13-11-9-7-5-2/h4-17H2,1-3H3
Clé InChI
YJLYANLCNIKXMG-UHFFFAOYSA-N