161195
2-Methoxy-5-nitroaniline
98%
Synonyme(s) :
5-Nitro-o-anisidine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
117-119 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O3/c1-12-7-3-2-5(9(10)11)4-6(7)8/h2-4H,8H2,1H3
Clé InChI
NIPDVSLAMPAWTP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
246.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
119 °C - closed cup