155152
Bis(4-chlorophenoxy)acetic acid
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
138-140 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)C(Oc1ccc(Cl)cc1)Oc2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C14H10Cl2O4/c15-9-1-5-11(6-2-9)19-14(13(17)18)20-12-7-3-10(16)4-8-12/h1-8,14H,(H,17,18)
Clé InChI
ZKNSZZXBPSICFK-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable