Documents
14355
Sigma-Aldrich
(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)triethoxysilane
technical, mixtures of isomers
Synonyme(s) :
5-(Triethoxysilyl)-2-norbornene, 5-(Triethoxysilyl)bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H24O3Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.41
Numéro Beilstein :
3294009
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Indice de réfraction
n20/D 1.45
Densité
0.99 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO[Si](OCC)(OCC)C1C[C@@H]2C[C@H]1C=C2