116270
2-Quinolinethiol
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
174-176 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Sc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C9H7NS/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10-9/h1-6H,(H,10,11)
Clé InChI
KXZSVYHFYHTNBI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable