Principaux documents
AC7300012896
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.63
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-3-methyl-1-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H6BrClO2S2/c1-5-7-4-6(10)2-3-8(7)14-9(5)15(11,12)13/h2-4H,1H3
Clé InChI
YSXQHKIUGBLJKG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Beige solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00004
Pictogrammes
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00004