Principaux documents
ADVH0430B119
AChemBlock
1-(4-chloro-2-fluorophenyl)piperazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.67
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-chloro-2-fluorophenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H12ClFN2/c11-8-1-2-10(9(12)7-8)14-5-3-13-4-6-14/h1-2,7,13H,3-6H2
Clé InChI
IPILNCXNYGCVDJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o31939-1-4-chloro-2-fluorophenyl-piperazine.html
Synonym
1-(4-chloro-2-fluorophenyl)piperazine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o31939-1-4-chloro-2-fluorophenyl-piperazine.html