Principaux documents
AC5424075907
Accela ChemBio Inc.
Methyl 2-[(6-Chloro-3-pyridyl)oxy]acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.61
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-((6-chloropyridin-3-yl)oxy)acetate
Inchi Code
1S/C8H8ClNO3/c1-12-8(11)5-13-6-2-3-7(9)10-4-6/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
NQHKPCRHOLMWKM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY026758&attname=GoodsCode
MSDS
http://www.accelachem.com/cn/msds/SY026758.pdf