Principaux documents
AC5372912322
Accela ChemBio Inc.
3-(3-Methoxybenzyl)pyrrolidine-2,5-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.24
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(3-methoxybenzyl)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c1-16-10-4-2-3-8(6-10)5-9-7-11(14)13-12(9)15/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3,(H,13,14,15)
Clé InChI
XWAGEMLECOTHCE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY021526&attname=GoodsCode
Pictogrammes
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY021526.pdf