Key Documents
AABH99A4A8F5
AA BLOCKS, INC.
Ethyl6-Nitroindole-3-acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.24
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 2-(6-nitro-1H-indol-3-yl)acetate
Inchi Code
1S/C12H12N2O4/c1-2-18-12(15)5-8-7-13-11-6-9(14(16)17)3-4-10(8)11/h3-4,6-7,13H,2,5H2,1H3
Clé InChI
MCCXPRHOEUPTRS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/501919-82-0
Synonym
Ethyl 6-Nitroindole-3-acetate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=501919-82-0