Principaux documents
AABH99A4949C
AA BLOCKS, INC.
2-amino-5-propyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-5-propylthiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10N2O2S/c1-2-3-4-5(6(10)11)9-7(8)12-4/h2-3H2,1H3,(H2,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
KTWNXVSKBCNPGP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/899350-60-8
Synonym
2-amino-5-propylthiazole-4-carboxylic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=899350-60-8