Principaux documents
AABH99A49496
AA BLOCKS, INC.
(5-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.19
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C6H6N2S/c1-5-4-8-6(9-5)2-3-7/h4H,2H2,1H3
Clé InChI
CNIRMFUPEBAYEQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/851269-14-2
Synonym
(5-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetonitrile; .
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=851269-14-2