Key Documents
AABH99A42A86
AA BLOCKS, INC.
4-methylthiophen-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.18
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methyl-2-thienylamine
Inchi Code
1S/C5H7NS/c1-4-2-5(6)7-3-4/h2-3H,6H2,1H3
Clé InChI
HIJCUWLXJWHXCN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/14770-82-2
Synonym
4-Methylthiophen-2-amine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=14770-82-2