Documents
AABH99A42923
AA BLOCKS, INC.
methyl 3-amino-4-(4-methylphenyl)thiophene-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.32
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-amino-4-(4-methylphenyl)-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H13NO2S/c1-8-3-5-9(6-4-8)10-7-17-12(11(10)14)13(15)16-2/h3-7H,14H2,1-2H3
Clé InChI
UJJDUVOANRRUHL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/160133-75-5
Synonym
METHYL 3-AMINO-4-(4-METHYLPHENYL)-THIOPHENE-2-CARBOXYLATE
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=160133-75-5