Principaux documents
AABH97D2E19E
AA BLOCKS, INC.
3-amino-2-(4-fluorophenyl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.18
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-fluorophenyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C9H10FNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)8(5-11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)
Clé InChI
INCYJBABWRDJSO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/15032-53-8
Synonym
3-(P-FLUOROPHENYL)-DL-BETA-ALANINE
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=15032-53-8