Key Documents
AABH97D29CFE
AA BLOCKS, INC.
3-Bromo-2-fluoro-N-(propan-2-yl)benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.11
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-fluoro-N-isopropylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H11BrFNO/c1-6(2)13-10(14)7-4-3-5-8(11)9(7)12/h3-6H,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
MEMOAVWWICCVHZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1504332-66-4
Synonym
3-Bromo-2-fluoro-N-(propan-2-yl)benzamide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1504332-66-4