Documents
AABH97D294D2
AA BLOCKS, INC.
4-Hydroxy-n,n,2-trimethylbenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.22
Numéro MDL:
Iupac Name
4-hydroxy-N,N,2-trimethylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-7-6-8(12)4-5-9(7)10(13)11(2)3/h4-6,12H,1-3H3
Clé InChI
PSRKVLMYGKAQQO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1243472-58-3
Synonym
4-Hydroxy-n,n,2-trimethylbenzamide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1243472-58-3