Key Documents
AABH97D294CB
AA BLOCKS, INC.
Ethyl 2-bromo-4-vinylbenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.11
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 2-bromo-4-vinylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H11BrO2/c1-3-8-5-6-9(10(12)7-8)11(13)14-4-2/h3,5-7H,1,4H2,2H3
Clé InChI
AZDZDLBOLLTQER-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1416979-61-7
Synonym
Ethyl 2-bromo-4-vinylbenzoate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1416979-61-7