Key Documents
AABH97D2945C
AA BLOCKS, INC.
4-Trifluoromethoxybenzyl piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.27
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(trifluoromethoxy)benzyl piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H15F3N2O3/c14-13(15,16)21-11-3-1-10(2-4-11)9-20-12(19)18-7-5-17-6-8-18/h1-4,17H,5-9H2
Clé InChI
APQNBLDNBYNCGE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/681482-20-2
Synonym
[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]methyl 1-piperazinecarboxylate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=681482-20-2