Key Documents
AABH97D286EA
AA BLOCKS, INC.
Sodium quinazoline-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.15
Numéro MDL:
Iupac Name
quinazoline-5-carboxylic acid, sodium salt
Inchi Code
1S/C9H6N2O2.Na/c12-9(13)6-2-1-3-8-7(6)4-10-5-11-8;/h1-5H,(H,12,13);
Clé InChI
ATYJHWCHGFJULH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/2173991-82-5
Synonym
sodiumquinazoline-5-carboxylate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=2173991-82-5