Principaux documents
AABH97D2375B
AA BLOCKS, INC.
4-methoxy-N-{pyrrolo[1,2-a]quinolin-6-yl}benzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.41
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methoxy-N-(pyrrolo[1,2-a]quinolin-6-yl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C19H16N2O3S/c1-24-15-8-10-16(11-9-15)25(22,23)20-18-5-2-6-19-17(18)12-7-14-4-3-13-21(14)19/h2-13,20H,1H3
Clé InChI
JNNISYCJILXBNI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/865659-20-7
Synonym
4-methoxy-N-pyrrolo[1,2-a]quinolin-6-ylbenzenesulfonamide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=865659-20-7