Principaux documents
AABH97CE8EAF
AA BLOCKS, INC.
N-(6-Methyl-4-oxo-1,4-dihydropyrimidin-2-yl)indoline-1-carboximidamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.31
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(6-methyl-4-oxo-1,4-dihydropyrimidin-2-yl)indoline-1-carboximidamide
Inchi Code
1S/C14H15N5O/c1-9-8-12(20)17-14(16-9)18-13(15)19-7-6-10-4-2-3-5-11(10)19/h2-5,8H,6-7H2,1H3,(H3,15,16,17,18,20)
Clé InChI
LNQABCFSPHLJLK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/400866-36-6
Synonym
CID 135507077
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=400866-36-6