Principaux documents
AABH97CE88EB
AA BLOCKS, INC.
10-amino-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydrophenanthrene-9-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.32
Numéro MDL:
Iupac Name
10-amino-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-9-phenanthrenecarbonitrile
Inchi Code
1S/C15H18N2/c16-9-14-12-7-2-1-5-10(12)11-6-3-4-8-13(11)15(14)17/h1-8,17H2
Clé InChI
YIAIHKYSUCSBQA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/50870-04-7
Synonym
10-amino-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydrophenanthrene-9-carbonitrile
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=50870-04-7