Documents
AABH97CD4EE1
AA BLOCKS, INC.
3-Bromo-6-hydroxypicolinic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.01
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4BrNO3/c7-3-1-2-4(9)8-5(3)6(10)11/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
QWHCFOZKEOSNCO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1214332-33-8
Synonym
3-Bromo-6-hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1214332-33-8